Petrischalengestelle, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
710-4106EA 174 EUR
710-4106
Petrischalengestelle, Nalgene®
Gestelle Spender für Petrischalen
Petrischalengestelle mit PC-Rahmen und weiße PC-Pfosten.
  • Glatte, abgerundete Ecken
  • Handgriffe und Gummifüße machen das Befördern sicher
  • Gestell kann hitzesterilisiert werden
Für volle Sichtbarkeit des Inhalts von Petrischalen. Nimmt bis zu 72 Kunststoffschalen (60×15 mm) auf. Einfacher Zusammenbau.
B×T×H: 203×298×152 mm