Gestell zur Inkubation von Petrischalen
Lieferant: Bel-Art Products, a part of SP
SP Bel-Art
216-2744EA 170 EUR
216-2744
Gestell zur Inkubation von Petrischalen
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
PP.
  • Stapelbar, dadurch optimale Ausnutzung der Brutschrank-Kapazität
  • Für fünf mit 100 mm Durchmesser bzw. 15 mit 60 mm Durchmesser Petrischalen ausgelegt
  • Großes Beschriftungsfeld erleichtert die Identifikation kritischer Proben durch Markierer oder Etiketten
B×T×H: 251×237×35 mm