Petrischalengestelle, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
391-2161EA 241 EUR
391-2161
Petrischalengestelle, Nalgene®
Gestelle Spender für Petrischalen
Für bis zu 54 Kunststoffschalen (100×15 mm) oder 42 Glasschalen (100×15 mm). Einfacher Zusammenbau.
B×T×H: 203×343×235 mm