Einweg-Wägeschalen
Lieferant: Lüdi
611-9000EA 32.8 EUR
611-9000
Einweg-Wägeschalen
Schiffchen Wägeschiffchen
Aluminium.
  • Durchmesser: 100 mm
  • Randhöhe: 7 mm
Für Feuchtebestimmer.
  • Durchmesser: 100 mm
  • Randhöhe: 7 mm
Für Feuchtebestimmer.