Kabelbox, 4-fach
Lieferant: Bachmann
139-1395EA 49.4 EUR
139-1395
Kabelbox, 4-fach
Steckdosen
Vierfach-Schuko-Steckdose mit integriertem einpoligen Thermoschalter.
  • Leicht auf- und abrollbar
  • Kabel (HO5VV-F G31,50 mm²) mit Winkelstecker (Doppelerdung)
Farbe: Weiß.
Max. Leistung: abgerollt: 3500 W; aufgerollt: 1200 W