Druckfiltrationseinheiten, Sartolab® P20 und P20 Plus
Lieferant: Sartorius
18072-D 18068-D 18075-D 18091-D 18089-D 18090-D 18092-D 18076-N
517-0022EA 56.4 EUR
517-0022 517-0009 517-0007 514-1300 514-1298 514-1299 514-1301 517-0021
Druckfiltrationseinheiten, Sartolab® P20 und P20 Plus
Filter Membranfilterkapseln
Gebrauchsfertige Einheiten, die, wenn sie an eine Membranpumpe oder Schlauchpumpe angeschlossen werden, schnell und zuverlässig Medien und wässrige Lösungen von 100 bis 10000 ml sterilisieren.
  • Entlüftungsöffnungen mit PTFE-Membran
Membran aus Celluloseacetat/PES, P20 Plus mit Glasfaservorfilter; PC-Gehäuse, steril.
Holdup volume:
- Sartolab® P20: 1 ml
- Sartolab® P20 Plus: 1,2 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 1 ml
Filtration Range:
- Sartolab® P20: 100 to 5000 ml
- Sartolab® P20 Plus: 100 to 10000 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 100 to 10000 ml
Verpackung: Einzeln steril verpackt.