VWR®, Spritzenvorsatzfilter
Lieferant: VWR
VWR®
514-0060EA 174 EUR
514-0060 514-0061 514-0072 514-0073 514-0074 514-0063 514-0075
VWR®, Spritzenvorsatzfilter
Filter Spritzenvorsatzfilter
Erhältlich mit Celluloseacetat- oder PES-Membran. Sterile Membranen mit 0,2 µm Porengröße sind ideal für sterile Filtrationsanwendungen, Membranen mit Porengröße 0,45 µm sind für die meisten Klarfiltrationen geeignet. Die sterilen Spritzenfilter sind gammabestrahlt um zytotoxische Rückstände zu verhindern, die bei anderen Sterilisationsmethoden auftreten können.
  • Oberflächen der Celluloseacetat-Membranen wurden nicht mit Netzmitteln behandelt und sind daher besonders geeignet für Zellkulturanwendungen
  • PES-Membranen zeigen ein sehr niedriges Niveau an extrahierbaren Substanzen und hohe Durchflussraten: Ideal für Zellkulturanwendungen
  • Zertifiziert als pyrogen-frei und nicht zytotoxisch
  • Werden mit Zertifikat geliefert