Spritzenvorsatzfilter, Acrodisc® DMSO-Safe
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Acrodisc®
514-4011EA 169 EUR
514-4011
Spritzenvorsatzfilter, Acrodisc® DMSO-Safe
Filter Spritzenvorsatzfilter
Für Lösungen mit Dimethylsulfoxid (DMSO) geeignet. Sterilisation von Medien für die Kryokonservierung von Zellen.
Nylonmembran, PP-Gehäuse, steril.