Erste-Hilfe-Tasche
Lieferant: Söhngen
Aluderm®
118-1420EA 37.2 EUR
118-1420
Erste-Hilfe-Tasche
Erste-Hilfe-Ausstattung Erste-Hilfe-Kits
Robustes, leichtes, weiches und geschmeidiges Erste-Hilfe-Kit in einer Nylontasche.
  • Wenig Platzbedarf
  • Mit Siebdruckbeschriftung
Füllung: aluderm®-Verbandpäckchen, aluderm®-aluplast-Pflaster-Wundverband, Heftpflaster, Verbandtuch, Sirius-Rettungsdecke, Schutz-Handschuhen, Erste-Hilfe-Schere.
B×H (mm): 210×140
Farbe: Orange
Standards: DIN 13 167