Verbandskasten
Lieferant: Söhngen
118-1410EA 895 EUR
118-1410
Verbandskasten
Erste-Hilfe-Ausstattung Erste-Hilfe-Kits
Dieses maßgeschneiderte, professionelle Erste-Hilfe-Set ist für den Einsatz im Labor und in der chemischen Industrie geeignet. Es enthält einen Augenspülung, Kältekompressen, Hautdesinfektionsmittel, Verbände usw.
  • Oranger ABS-Koffer
  • Wandmontage möglich
B×T×H: 400×300×150 mm
Standards: DIN 13157