Kulturgefäße mit Öffnungen, mit oder ohne BioTech Mixer, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
734-5055EA 317 EUR
734-5055
Kulturgefäße mit Öffnungen, mit oder ohne BioTech Mixer, Nalgene®
Kolben Kulturkolben
PC-Kulturgefäß mit weißen PP-Verschlüssen.
  • Temperaturbeständig von −135 bis +135 °C, autoklavierbar
  • Bruchsicher, mit hoher mechanischer Festigkeit
  • Maximale Füllmenge: 15 L
  • Verschlussdurchmesser (oben): 100 mm
  • Verschlussdurchmesser (seitlich): 38 - 430 mm
  • Gesamthöhe: 429 mm
  • Außendurchmesser: 289 mm
Leicht und bruchfest. Verfügt über 4 oben liegende Öffnungen. Graduierung in 0,5 L-Schritten von 3 bis 12 L. Gefertigt aus lebensmitteltauglichen Kunstharzen gemäß den Anforderungen der USP-Klasse VI. Nicht zytotoxisch.
Kulturgefäße mit BioTech Mixer.
Das Kulturgefäßsystem mit BioTech Mixer besteht aus einem 12 L -Kulturgefäß mit Öffnungen (wie oben beschrieben), einem BioTech Mixer mit 1/8-HP-Überkopfantrieb sowie einem Unterteil mit 340 mm langer Welle mit glasgefülltem 100 mm langem PP-Axialflügelrad und 63,5 mm breiter PP-Schikane. Der BioTech Mixer verfügt über eine Steuerung für variable Geschwindigkeit und programmierbare Geschwindigkeit/Dauer sowie Rotationsrichtung in oder gegen den Uhrzeigersinn und wurde speziell für eine maximale Effizienz mit den Systemkomponenten konzipiert. Gefäß und Unterteil sind autoklavierbar.