Instrumentenverschlüsse für Fühler, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
734-5053EA 128 EUR
734-5053
Instrumentenverschlüsse für Fühler, Nalgene®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP, weiß mit Dichtung aus Silikon.
  • Dichtung trennt die Umgebung vom Gefäßinneren und verhindert Verunreinigungen beim Gebrauch einer Sonde
  • Temperaturbeständig von −135...+135 °C
  • Für Nalgene® 1 und 12 Liter-Fermentoren
Zur Verwendung und Einbringung von Sonden mit einem Durchmesser von 7 bis 14 mm in Nalgene® 1 und 12 Liter-Fermentoren.
  • Dichtung trennt die Umgebung vom Gefäßinneren und verhindert Verunreinigungen beim Gebrauch einer Sonde
  • Temperaturbeständig von −135...+135 °C
  • Für Nalgene® 1 und 12 Liter-Fermentoren
Zur Verwendung und Einbringung von Sonden mit einem Durchmesser von 7 bis 14 mm in Nalgene® 1 und 12 Liter-Fermentoren.