Kolben, flacher Boden, enghalsig
Lieferant: SciLabware
214-0012EA 101.06 EUR
214-0012 214-0013 BIBB1070/12D 214-0014 214-0346 214-0347 214-0348 214-0008
Kolben, flacher Boden, enghalsig
Kolben Stehkolben
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
  • Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit für kontaminationsfreie Anwendungen
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Enghalskolben mit flachem Boden für Arbeitstische oder Heizplatten. Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.
Standards: ISO 1773