Scheidetrichter, Squibb, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4301-0125 4301-0250 4301-0500 4301-1000 4301-2000
527-2101EA 195 EUR
527-2101 527-2102 527-2103 527-2104 527-2105
Scheidetrichter, Squibb, Nalgene®
Trichter Separating Funnels
FEP, durchscheinend, Hahn aus TFE, Schraubverschluss aus ETFE.
  • Auslaufsicherer Verschluss und Absperrhahn
  • Bis auf den Absperrhahn autoklavierbar
  • TFE-Hahn erfordert keine Schmierung
Bruchfest, transparent, antiadhäsiv zur leichten Reinigung, nicht benetzend zum vollständigen Ablauf der Flüssigkeiten und für jede in einem Scheidetrichter verwendete Chemikalie undurchlässig.