Fingerlinge, Nitril, LNR
Lieferant: Honeywell Safety
135LNR/L
112-1154EA 93.6 EUR
112-1154
Fingerlinge, Nitril, LNR
Fingerlinge Fingerlinge, Nitril
Fingerlinge aus angenehmem und dehnbarem Nitril mit antistatischen Eigenschaften. Ideal für Reinraumanwendungen, die pharmazeutische Industrie und die Elektronikmontage.
  • Puderfreies, glattes Finish
  • Geringe Partikelzahl; eliminiert schädliche statische Entladungen in vielen Anwendungen
  • Sehr wenig extrahierbare Stoffe bedeuten weniger Kontamination durch reaktive Ionen
  • Hervorragende Taktilität und gleichmäßige Dicke
Länge: 67 mm
Stärke: 0,076 mm
Farbe: Transparent
AQL 2,5
Standards: AQL 2,5; Kat. I