Chemikalienbeständige Hitzeschutz-Handschuhe, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
19-026/8 19-024/8 19-024/10 19-026/10
112-2307EA 111 EUR
112-2307 112-2396 112-2397 112-2398
Chemikalienbeständige Hitzeschutz-Handschuhe, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Handschuhe
Scorpio® Handschuhe kombinieren die Flexibilität und die chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Sie wurden für Anwender konzipiert, die mit thermischen und chemischen Gefahren konfrontiert werden.
  • Neoprenbeschichtung schützt gegen die unterschiedlichsten Chemikalien
  • Ausgezeichnete mechanische und chemische Eigenschaften; schützt gegen Reinigungslösungen, Fette und Öle
  • Bequemes Doppelisolierfutter sorgt für ausreichenden Schutz bei kurzzeitiger Berührung mit heißen Oberflächen bis zu 180 °C
Length: 460 or 660 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3222), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1.0
Standards: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122B), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Kat. III; AQL 1,0
Bitte beachten Nicht in der Nähe offener Flammen zu verwenden.