Unterziehhandschuhe, Polyester, BCR™
Lieferant: Berkshire
BCR®
112-0532EA 65.3 EUR
112-0532 112-3344 112-0616 115-0537
Unterziehhandschuhe, Polyester, BCR™
Handschuhe
Diese beidseitig tragbaren Polyester-Handschuhe aus Endlosfilament bieten Schutz und Komfort bei langer Tragedauer. Ideal unter Latex- oder PVC-Handschuhe oder anderen Überziehhandschuhen zur Absorbierung von Schweiß.
  • Nahtlose Ausführung verhindert Abrieb und Freisetzung unerwünschter Partikel in kritischen Umgebungen
  • Waschbar für mehrfachen Gebrauch
  • Komfortables Halbfinger-Design mit lockererer Maschenstruktur an Fingern und Bündchen für präziseres Arbeiten als mit Ganzfinger-Unterziehhandschuh
  • Ganzfinger-Ausführung gewährleistet kompletten Schutz vor Reizungen durch Latex- und PVC-Handschuhe