Vollsichtbrille, Elite
Lieferant: Bollé Safety
Elite
111-0302EA 24.7 EUR
111-0302
Vollsichtbrille, Elite
Vollsichtbrillen
Die bequeme Vollsichtbrille ist zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet.
  • Mit extra-großer Panorama-Sichtscheibe
  • Indirekte Belüftung
  • Kugelgelagertes, verstellbares Kopfband
Gewicht: 121 g
Standards: EN 166, EN 170