Kappenstreifen, nummeriert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
732-4922EA 71.8 EUR
732-4922
Kappenstreifen, nummeriert
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Streifen von 8 Deckeln zur Abdichtung von Lagerplatten und Cluster Tube-Gestellen. Die Streifen sind kompatibel mit Mikroplatten, 0,8 ml Lagerplatten, 1,2 ml Lagerplatten mit runden Mulden sowie der 1,2 ml Cluster Tube-Produktserie.
  • Jeder Deckel hat eine eigene Nummer
  • Gleichzeitige Abdichtung von 8 Mulden
  • Endstreifen zur leichteren Handhabung
  • Flaches Design für größeres Fassungsvermögen der Mulden