PCR-Platten, 24 und 48 Gefäßen, Thermo-Fast®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Thermo-Fast®
732-4841EA 194 EUR
732-4841 732-4837
PCR-Platten, 24 und 48 Gefäßen, Thermo-Fast®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
Aus PP. Geeignet für 0,2 ml Thermocycler-Blöcke.
  • Mit Klebefilmen und -folien, Heißversiegelung und flachen oder gewölbten Deckelstreifen verschließbar
  • Maximales Fassungsvermögen der Vertiefungen: 0,3 ml bei Abdichtung mit Klebefolie und Heißversiegelung
  • Frei von DNase, RNase und humaner DNA zertifiziert