Adhäsionsobjektträger, Menzel Gläser, Polysine®
Lieferant: Epredia
Menzel Gläser Polysine®
631-1349EA 31.8 EUR
631-1349
Adhäsionsobjektträger, Menzel Gläser, Polysine®
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Diese Objekträger werden mit einer Technologie hergestellt, die frische Zellpräparate, in Formalin -, Bouin'scher Lösung - oder Alkohol fixierte, in Paraffin eingebettete Gewebeproben elektrostatisch und chemisch anzieht.
  • 90° geschliffenen Kanten und Mattrand zur Beschriftung
  • Adhäsion übertrifft haftstoff-, protein- oder silanbehandelte Objektträger
  • Für 2 bis 5 µm dicke Gewebeschnitte
Sie sind unempfindlich gegenüber Enzymeinwirkungen oder Erhitzen. Gewebeverluste bei längeren In-situ-DNA-Hybridisierungstechniken und immunzytochemischen Methoden treten somit nicht mehr auf.