Objektträger
Lieferant: Marienfeld
631-9461EA 4.3 EUR
631-9461 631-9460 MARI1120250 630-1604 631-0015 631-9462 MARI1000004
Objektträger
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD).
  • Natronkalkglas, hydrolytische Klasse 3
  • Vorgewaschen und gebrauchsfertig
  • Entweder geschliffene oder geschnittene Ausführungen
Extra-white slides are used for low auto-fluorescence applications.