CloneSaver™ Karten, Whatman™
Lieferant: QIAGEN
WB120028 WB100024
512-1149EA 268 EUR
512-1149 512-1070
CloneSaver™ Karten, Whatman™
Nukleinsäure-Aufbewahrungssysteme
FTA® Technologie in 96-Well-Format für Anwendungen mit hohem Durchsatz.
  • Bakteriophagen werden inaktiviert
  • DNA ist leicht zugänglich für nachfolgende Anwendungen, wie Transformation, PCR® oder Sequenzierung
  • Auf jeder Karte können bis zu 96 Proben gelagert werden
Entwickelt für die Probenahme, Langzeitlagerung und Aufreinigung von Plasmid- und BAC-DNA in einem 96-Well-Format. Bakterielle Kulturen, neu suspendierte Kolonien oder Glyzerinstocks werden aufgetragen, Zellen lysiert und Plasmid- oder BAC-DNA für die Langzeitlagerung oder sofortige Verarbeitung stabilisiert.