Haematokrit Versiegelungskitt
Lieferant: Brand
521-9105EA 42.2 EUR
521-9105
Haematokrit Versiegelungskitt
Versiegeln Versiegelungsmaterial
Nicht austrocknender Kitt auf einer Kunststoffplatte.
  • Zum raschen Verschließen von mehreren hundert Mikro-Hämatokrit-Kapillaren
  • Insgesamt 24 Kapillaren können senkrecht in den nummerierten Ablagefeldern an den Längsseiten der Platte abgestellt werden
HINWEIS: Die Kapillare (zu etwa 2/3 gefüllt) nahe am leeren Ende halten und zum Versiegeln das leere Ende leicht drehend in den Kitt stecken.