Pasteurpipetten, Volac®
Lieferant: Poulten & Graf
D810 D812 D810/PP D812/PP
612-0993EA 165 EUR
612-0993 612-1005 612-0994 612-1103
Pasteurpipetten, Volac®
Pipetten Pasteur- und Transfer-Pipetten
Glas, graduiert, ungestopft oder gestopft, steril oder unsteril.
  • Qualitativ hochwertige Präzisionspipetten, starkwandig für größere Stabilität. Dadurch wird das Bruchrisiko bei Transport und Handhabung oder beim Aufsetzen von PVC-Saugern verringert
  • Standard-Pipetten mit Einschnürung, Außendurchmesser 6,8 bis 7,1 mm, Wandstärke 0,50 bis 0,53 mm und Außendurchmesser der Spitze 1,50 ±0,2 mm