Pipettierhelfer, micro
Lieferant: Brand
612-1910EA 49.8 EUR
612-1910
Pipettierhelfer, micro
Pipetten Pipettierhelfer
Pipettierhelfer für Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und andere kleinvolumige Pipetten bis 1 ml mit Ansaugende-Ø <5 mm.
  • Micro-Pipettierhelfer verringert die Kontaminationsgefahr und ist autoklavierbar bei 121 °C (20 min.)
  • Integrierte Abwurfvorrichtung ermöglicht ein Abwerfen kontaminierter Einmal-Mikropipetten bis 50 µl
  • Geringes Gewicht und angenehme Handhabung