Pipettenschale
Lieferant: Kartell
plastilab®
612-1810EA 37.6 EUR
612-1810
Pipettenschale
Schalen/Schüsseln/Töpfe Pipettenschalen
PVC.
  • Nützliches Arbeitshilfsmittel, nicht nur für Pipetten
  • Für 7 Pipetten mit Durchmesser <20 mm oder für 16 Pipetten mit Durchmesser <10 mm
  • Für Pipetten verschiedener Länge
B×T×H: 283×216×40 mm