VWR® Pak Rak™ Plus, Loader
Lieferant: VWR
VWR® Pak Rak®
613-0347EA 470 EUR
613-0347
VWR® Pak Rak™ Plus, Loader
Racks und Boxen für Pipettenspitzen
Mit dem Pak Rak beladen Sie leere Racks blitzschnell mit den qualitativ hochwertigen Pipettenspitzen von VWR®.
  • Wiederverwendbare Loader produzieren 5-mal weniger Abfall als manuelle Nachfüllsysteme
  • Keine Berührung der Spitzen mit bloßen Händen oder Handschuhen
Mit einem einfachen Druck nach unten werden 96 Spitzen in ein 8x12-Rack abgegeben.
Bestellinformation: Die für den Loader benötigten nachfüllbaren Boxen/Racks werden separat angeboten.