VWR®, Gestell für Kryoröhrchen
Lieferant: VWR
VWR®
211-0139EA 31.2 EUR
211-0139
VWR®, Gestell für Kryoröhrchen
Gestelle Gestelle für Kryoröhrchen
PC.
  • Mit numerischem Index der Stellplätze
  • Am Boden jeder Vertiefung befinden sich eingegossene Laschen, um einen sicheren Stand der Röhrchen zu gewährleisten und das Öffnen und Schließen zu vereinfachen
  • Griffe mit Rillen erleichtern das Arbeiten mit Handschuhen
Beständig gegen tiefe Temperaturen und Autoklavieren.