Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art
390-6242EA 93.4 EUR
390-6242
Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen, SP Bel-Art
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, autoklavierbar.
  • Entwickelt zum stabilen Einsatz in Wasserbädern
  • Einfache Beladung von Mikrozentrifugenröhrchen
Bohrung Ø: 10,8 mm.