VWR®, Vier-Wege-Racks für Mikroröhrchen und Reagenzgläser
Lieferant: VWR
VWR®
211-0345EA 70.9 EUR
VWRU82010-746 211-0345
VWR®, Vier-Wege-Racks für Mikroröhrchen und Reagenzgläser
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP.
  • Seite 1: 4 Bohrungen für Röhrchen 50 ml
  • Seite 2: 10 Bohrungen für Röhrchen 15 ml
  • Seite 3: 12 Bohrungen für Röhrchen 12×75 mm oder 12×100 mm
  • Seite 4: 16 Bohrungen für Mikroröhrchen 1,5/2,0 ml
Mit vier unterschiedlich bestückbaren Seiten. Zusammensteckbar. Sehr gute chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar.
Bestellinformation: Das farblich sortierte Set umfasst je ein Gestell in orange, blau, grün, pink und gelb.