Betastrahlenschutz-Abfallbehälter, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
113-2806EA 397 EUR
113-2806
Betastrahlenschutz-Abfallbehälter, Nalgene®
Boxen Beta-/Gammastrahlen-Sicherheitsbehälter
Acryl, transparent, Stärke: 9 mm
  • HDPE-Flasche (2 Liter) für flüssige Abfälle ist im Lieferumfang enthalten; für organische Lösungsmittel ist möglicherweise eine andere Flasche erforderlich
  • Abschirmung schließt die Abfallflasche ein, ohne den Zugang zu blockieren
Lieferumfang: Inklusive PE-Flasche für flüssige Abfälle.