Stativplatten
Lieferant: VWR
VWR®
241-0089EA 289 EUR
241-0089
Stativplatten
Stative
Stativplatte, quadratisch
  • Große Stellfläche 200×200 mm
  • Kann mittels T-Schraube an jedem Stativstab bis 16 mm Ø befestigt werden
  • Zentrale Bohrung 7 mm Durchmesser