VWR®, Curved Base Stand
Lieferant: VWR Collection
241-0104EA 440 EUR
241-0104
VWR®, Curved Base Stand
Stative
PU-beschichteter Stativfuß aus Gußeisen, Stativstange aus Edelstahl 500×12 mm.
  • Speziell geformter Stativfuß für besonders sicheren und stabilen Stand
Die Stange ist abnehmbar, hat ein M8-Gewinde und wird von unten mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter befestigt.