Einmal-Skalpelle, Cutfix®
Lieferant: B. Braun
Cutfix®
233-5321EA 14.3 EUR
233-5321
Einmal-Skalpelle, Cutfix®
Skalpelle Skalpelle, komplett
Mit Edelstahlklinge und Kunststoffgriff.
  • Einzeln steril verpackt
  • Handgerechter Kunststoffgriff, Klinge mit doppeltem Präzisionsschliff
  • Optimaler Klingenschutz und gefahrlose Entsorgung durch aufgesteckte und leicht zu entfernende Schutzkappe