Skalpellgriffe, B3 / B3L
Lieferant: Swann-Morton
233-5461EA 86.1 EUR
233-5461
Skalpellgriffe, B3 / B3L
Skalpelle Skalpellgriffe
Edelstahl, rostfrei, unsteril.
  • Glatter, sich verjüngender, achteckiger, leichter Griff für präzise Fingerkontrolle und tiefere Schnitte
  • Große Auswahl an bestellbaren Skalpellklingen aus verschiedenen Materialien in steriler oder unsteriler Ausführung verfügbar
  • Leichter und sicherer Wechsel der Skalpellklingen mittels optional bestellbarem Klingenentferner