Verschlusshilfe, Cap-It
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
732-4817EA 44.17 EUR
732-4817
Verschlusshilfe, Cap-It
Crimper, Capper und Decapper
Zum einfachen Aufbringen von gewölbten Deckeln auf Gefäßstreifen und Platten.
  • Minimiert den Druck, der für das effektive Verschließen der Deckel erforderlich ist
  • Gleichzeitiger Verschluss mehrerer Gefäße möglich