Chemiker-Besteck
Lieferant: RSG Solingen
231-2177EA 33.7 EUR
231-2177
Chemiker-Besteck
Spatel
Nützliche Kombination von Instrumenten, wie sie täglich im Labor und in der Produktion verwendet werden.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Comes in practical imitation leather case
Each set includes a 130×4 mm micro double spatula, a 150×9 mm powder spatula, a pair of laboratory scissors (sharp/blunt, 130 mm long), as well as forceps (straight, sharp, 130 mm long).
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Mit praktischer Tasche aus Kunstleder
Jedes Set enthält einen 130×4 mm-Mikro-Doppelspatel, einen 150×9 mm-Pulverspatel, eine Laborschere (scharf/stumpf, 130 mm Länge) sowie eine Pinzette (gerade, scharf, 130 mm Länge).