Labormarker
Lieferant: Marienfeld
631-0014EA 2.75 EUR
631-0014
Labormarker
Schreibstifte Labormarker
Permanentmarker zur dauerhaften Beschriftung von Objektträgern und Einbettkassetten, in auffallend schwarzer Farbe. Ultrafeine Schreibspitzen. Die Labormarker trocknen nicht aus und haben eine lange Lebensdauer.
  • Wasserfest, geruchlos und nicht toxisch
  • Widersteht den meisten Laborchemikalien
  • Schreibt ohne Vorbehandlung der Oberflächen