Sterilisationsindikatorband für trockene Heißluft
Lieferant: Kartell
489-1410EA 87.6 EUR
489-1410
Sterilisationsindikatorband für trockene Heißluft
Sterilisationsindikatoren
Adhesive tape.
Besonders geeignet für trockene Heißluftsterilisation (30 Minuten bei 155 °C). Die Farbänderung von weiß nach braun.