Dampfsterilisationsindikator
Lieferant: Kartell
489-1310EA 29.7 EUR
489-1310
Dampfsterilisationsindikator
Sterilisationsindikatoren
Klebeband.
Speziell für Dampfsterilisationen entwickelt (20 Minuten bei 120 °C, 10 Minuten bei 125 °C oder 5 Minuten bei 135 °C). Farbänderung von weiß nach braun.