Stopfen, konisch, Versilic®
Lieferant: Saint-Gobain
Versilic®
217-0167EA 45 EUR
217-0167 217-0166 217-0165 VERN263070 217-0163 217-0162 217-0161 217-0160 VERN263065 217-0159 217-0169 217-0158 217-0168 217-0170
Stopfen, konisch, Versilic®
Stopfen Silikonstopfen
Silikonstopfen, nicht toxisch.
  • Biologisch neutral, gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −60 bis +200 °C (kurzfristig bis +220 °C)
  • Beständig gegen Alterung, Ozon und wiederholte Sterilisierungen
Lebensmittelecht nach FDA und BgVV.
Standards: DIN 12781