Ummantelte Wattestäbchen, CleanTips®
Lieferant: Texwipe
CleanTips®
710-0545EA 284 EUR
710-0545 TEXWTX705_U1
Ummantelte Wattestäbchen, CleanTips®
Tupfer Reinigungstupfer
Diese Wattestäbchen aus 100% Baumwolle eignen sich für schwer zugänglichen Bereiche.
  • Vorteilhaftes, nahtloses Design ohne Kanten
  • Hohe Saugfähigkeit, Hitzebeständigkeit, partikelarm
  • Beständig gegen starke Lösungsmittel wie 1, 1, 1-Trichlorethan
Es eignet sich auch für die Verwendung von Lösungs- und Reinigungsmitteln in industriellen Anwendungen.
Bitte beachten *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904