Reinigungsstäbchen, Micro Alpha®
Lieferant: Texwipe
Micro Alpha®
710-0560EA 131 EUR
710-0560
Reinigungsstäbchen, Micro Alpha®
Tupfer Reinigungstupfer
Die Mikrospitze eignet sich bestens für das Reinigen von Oberflächen mit kleinen Vertiefungen, Löcher oder Spalten.
  • Kompakter Stiel und flexibler, integrierter Kopf bieten festen Halt
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Freisetzung von Partikeln und Fasern
  • Der doppellagige Alpha-Polyesterkopf ist durch Heißguss (thermische Strukturverfestigung) mit dem Stiel verbunden
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet; Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904