Reinigungsstäbchen, Mini Alpha®
Lieferant: Texwipe
Mini Alpha®
115-0568EA 131 EUR
115-0568
Reinigungsstäbchen, Mini Alpha®
Tupfer Reinigungstupfer
Das Reinigungsstäbchen besteht aus 100% Endlosfilament-Polyestersubstrat, das am Stiel durch Heissguss angebracht ist. Dadurch werden frei liegende Kanten versiegelt, um die Freisetzung von Fasern zu minimieren und kontaminierende Klebstoffe überflüssig zu machen. Der zweilagige Alpha Kopf aus Polyester-Maschenware ist extrem sauber und wurde unter Reinraumbedingungen gewaschen.
  • Bestehend aus Minispitze und stabilem Stiel
  • Geringe Freisetzung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet; Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904