Reinigungsstäbchen, CleanFoam®
Lieferant: Texwipe
CleanFoam®
710-0569EA 119 EUR
710-0569
Reinigungsstäbchen, CleanFoam®
Tupfer Reinigungstupfer
Ideal für die Reinigung kleiner, schlecht zugänglicher Bereiche. Hergestellt aus Polyurethan-Schaumstoff mit einer Porosität von 100 Poren pro Zoll.
  • Stark saugfähiges Reinigungsstäbchen, partikelarm und beständig gegen die gängigsten Lösungsmittel
  • Sehr geringe Freisetzung nicht flüchtiger Rückstände
  • Der kompakte Stiel und der flexible integrierte Kopf sorgen für Stabilität
Kann für industrielle Anwendungen wie allgemeine Montageanwendungen bis hin zu Reinraumapplikationen verwendet werden.
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904