Reinigungsstäbchen, Micro CleanFoam®
Lieferant: Texwipe
710-0578EA 119 EUR
710-0578
Reinigungsstäbchen, Micro CleanFoam®
Tupfer Reinigungstupfer
Der Polyurethan-Schaumstoffkopf wurde mit Lösungsmittel gewaschen, um die Freisetzung nicht flüchtiger Rückstände zu reduzieren.
  • Sehr geringe Freisetzung von Partikeln
  • Tupfer mit einem flexiblem Stiel
  • Ausgezeichnete Saugkraft und gute chemische Widerstandsfähigkeit
Hervorragender Tupfer zum Reinigen sehr kleiner Bereiche von Teilen und Baugruppen mit Lösungsmitteln wie IPA, zum Auftragen von Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten sowie zum Entfernen überschüssiger Materialien.
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904