ESD-Reinigungsstäbchen, Alpha®, langer Stiel
Lieferant: Texwipe
Alpha®
710-0581EA 54.9 EUR
710-0581
ESD-Reinigungsstäbchen, Alpha®, langer Stiel
Tupfer Reinigungstupfer
Der Stäbchenkopf besteht aus extrem sauberer Alpha® Polyester-Maschenware mit flexiblem, integriertem Stab.
  • Low-contamination Stat-Rite® handle
  • Safely dissipates electrical charges without contaminating additives
  • Swab handle bears the ESD-safe imprint
Ausgezeichnetes antistatisches Reinigungsstäbchen für die Reinigung von Oberflächen und schlecht zugänglichen Bereichen.
Verpackung: Beutel-in-Beutel.
Bitte beachten Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.