ESD-Reinigungsstäbchen, Mikro Alpha®
Lieferant: Texwipe
Alpha®
710-0580EA 144 EUR
710-0580
ESD-Reinigungsstäbchen, Mikro Alpha®
Tupfer Reinigungstupfer
Der Stäbchenkopf besteht aus extrem sauberer, gewaschener, zweilagiger Alpha Polyester-Maschenware mit flexiblem, integriertem Stab.
  • Für die Verwendung mit zahlreichen Reinigungs- und Lösungsmitteln
  • Stat-Rite®-Stiel ohne kontaminierende Zusatzstoffe sorgt für die sichere Ableitung elektrischer Ladungen ohne Kontamination
  • Aufdruck „ESD-sicher“ am Stiel gekennzeichnet
Antistatisches Reinigungsstäbchen für die Reinigung sehr kleiner gerillter, geschlitzter und gefräster Bereiche.
Verpackung: Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904