ESD-sichere Reinigungsstäbchen, CleanFoam®
Lieferant: Texwipe
CleanFoam®
710-0579EA 130 EUR
710-0579
ESD-sichere Reinigungsstäbchen, CleanFoam®
Tupfer Reinigungstupfer
Der gewaschene CleanFoam® Kopf, der aus offenporigem Polyurethan-Schaumstoff hergestellt ist, bietet ausgezeichnete Polsterung und hervorragendes Saugvermögen an einem flexiblen integrierten Stiel für die Reinigung sehr kleiner Bereiche.
  • Mit Lösungsmitteln gereinigt, um eine sehr geringe Freisetzung nicht flüchtiger Rückstände und von Partikeln zu gewährleisten
  • Stat-Rite®-Stiel ohne kontaminierende Zusatzstoffe sorgt für die sichere Ableitung elektrischer Ladungen
  • Mit Aufdruck „ESD-sicher“ am Stiel gekennzeichnet
Verpackung: Beutel-in-Beutel.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904